Specifikationer
| Förpackning | Ampull |
| CAS | 40596-69-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methoprene |
| Molekylformel | C19H34O3 |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| InChI-nyckel | NFGXHKASABOEEW-LDRANXPESA-N |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C=C(C)C=CCC(C)CCCC(C)(C)OC |
| Element | Methoprene |
| IUPAC-namn | propan-2-yl (2E,4E)-11-metoxi-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoat |
| Lösningsmedel eller matris | Cyclohexane |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Methanol,Hydrochloric. European Pharmacopoeia Ref: 1053203 (RP 122)
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .