Läs mer
Metanol, laboratoriereagens,≥ 99,6 %, Honeywell™
Produktkod. 15601630 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
4 x 5 L
160 kg
Förpackning:
Fiberboard Box
Glasflaska
Glass Bottle
Metal Drum
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
160kg
2.5 L
20 L
25 L
Paket med 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15601630 1 L Glass Bottle 1 L
15611630 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15641630 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15681620 10 L Stainless Steel Can 10 L
15651630 4 x 4 L Glasflaska Paket med 4
15661630 4 x 5 L Fiberboard Box Paket med 4
15621630 20 L Stainless Steel Can 20 L
15631630 25 L Stainless Steel Can 25 L
15691620 160 kg Metal Drum 160kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15601630 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 1799571L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Laboratoriereagens,≥ 99,6 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn methanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98°C
Färg Colorless
Densitet 0.791g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.36
Flampunkt 9°C (48.2°F)
Tändpunkt 725°F
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex n20/D 1.329(lit.)
Linjär formel CH3OH
Ångtryck 97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C)
UN-nummer UN1230
Beilstein 1098229
Kokpunkt 65°C
Formel vikt 32.04g/mol
Procent renhet ≥99.6%
Kvalitet Laboratory Reagent
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301 + H311 + H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.