Beskrivning
- ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol |
| Smältpunkt | -98 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0,791 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Explosionsgräns | 0.36 |
| Flampunkt | 9 °C (48,2 °F) |
| Tändpunkt | 725 °F |
| Förpackning | Glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Methanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.