Läs mer
Metanol, laboratoriereagens, ≥99,6 %, Solstice
Produktkod. 15641630 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
4 x 5 L
160 kg
Förpackning:
Fiberkartong
Glasflaska
Metal Drum
Rostfri stålburk
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
160kg
2.5 L
20 L
25 L
Paket med 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15641630 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15601630 1 L Glasflaska 1 L
15611630 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15681620 10 L Rostfri stålburk 10 L
15651630 4 x 4 L Glasflaska Paket med 4
15661630 4 x 5 L Fiberkartong Paket med 4
15621630 20 L Rostfri stålburk 20 L
15631630 25 L Rostfri stålburk 25 L
15691620 160 kg Metal Drum 160kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15641630 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 1799574X2.5L
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Laboratoriereagens,≥ 99,6 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98 °C
Färg Färglös
Densitet 0,791 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 4 x 2.5 L
Explosionsgräns 0.36
Flampunkt 9 °C (48,2 °F)
Tändpunkt 725 °F
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.329 (bokstavligen)
Linjär formel CH3OH
Ångtryck 97,68 mmHg (20 °C), 410 mmHg (50 °C)
UN-nummer UN1230
Beilstein 1098229
Kokpunkt 65 °C
Formel vikt 32,04 g/mol
Procent renhet ≥99.6%
Kvalitet Laboratoriereagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.