Läs mer
Metanollaboratoriereagens, 99,6 %, Solstice™
Produktkod. 16625753
Change view
Kvantitet:
4 L
Produktkod. Kvantitet
16625753 4 L
1 options
Produktkod. 16625753 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 1799574L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1640.00 SEK
    1363.35 SEK / 4 L
    Save 276.65 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98 °C
CAS 67-56-1
Färg Färglös
CAS Max % ≤ 100%
Densitet 0,79 g/cm³ (20 °C)
Kvantitet 4 L
Flampunkt 11 °C
Molekylformel CH4O
Linjär formel CH3OH
Beilstein 1098229
Synonym Methyl alcohol
Kokpunkt 64 °C till 65 °C (1013 hPa)
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn metanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04
Kvalitet Reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol