Läs mer
Metanol, LC-MS CHROMASOLV™, Solstice
CHROMASOLV™ LC-MS
641.00 SEK - 44603.96 SEK
| Produktkod | Brand | dimQuantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | dimQuantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15614740
|
Honeywell-Chromasolv
34966-1L |
641.00 SEK
1 L |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15624740
|
Honeywell-Chromasolv
34966-2.5L |
1200.00 SEK
2.5 L |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15664740
|
Honeywell-Chromasolv
34966-6X1L |
||||||||
|
15644740
|
Honeywell-Chromasolv
34966-4X2.5L |
||||||||
|
15604740
|
Honeywell-Riedel-de Haen
34966-144X1L |
||||||||
Beskrivning
- För LC-MS och LC-UV spårmetallanalys
- HPLC / UV-VIS kvalitetskontroll
- Baslinjedrift med låg gradient
- Låga halter av spårmetaller
- Inga icke-flyktiga föroreningar
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
Signalord
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
- Methanol
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
- H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.