Läs mer
Metanol, LC-MS-klass, Scharlab
Produktkod. 11308434
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308434 1 L 1 L
11318434 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308434 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer ME03261000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för användning som eluent i LC-MS. Metanol, LC-MS Grade, Scharlab är fri från alkaliska föroreningar som kan leda till ökning av joner som ökar bakgrundsljudet och orsakar störningar i spektrumet.
LC-MS är en kraftfull teknik som kombinerar separation med HPLC med den strukturella informationen som erhålls av MS. Dess tillämpning är utbredd inom de vetenskapliga och farmaceutiska områdena såväl som inom bioteknik och analys av bekämpningsmedelsrester.
  • Designad med särskilt lågt innehåll (< 100 ppb) av alkaliska metaller, speciellt K och Na
  • Mikrofiltrerad genom ett 0,22 μm filter för att eliminera eventuella fasta partiklar
  • Kvaliteten på elueringsmedlen säkerställs med hjälp av lämplighetstest för LC-MS
  • För att förbättra jongenereringen rekommenderas tillsats av en flyktig organisk syra till den mobila fasen
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98°C
Abs. 0.699 AU at 205nm, 0.222 AU at 220nm, 0.046 AU at 240nm, 0.009 AU at 260nm
Färg Färglös
Aciditet Max. 0.0002meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Densitet 0.79g/cm3
Kvantitet 1 L
Flampunkt 11°C
Identifiering Passes test
Tändpunkt 455°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3288
Rester efter avdunstning Max. 0.0005%
Linjär formel CH3OH
Ångtryck 128 hPa
UN-nummer 1230
Vatten Max. 0.02%
Kokpunkt 64.5°C
Löslighetsinformation Miscible in water
Formel vikt 32.04g/mol
Procent renhet Min. 99.9%
Kvalitet LC-MS