Läs mer
Metanol, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30280932 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30280932 2.5 L
30280930 500 mL
30280931 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30280932 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer T004562500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 SEK
    1279.71 SEK / 2.5 L
    Save 340.29 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
Molekylvikt (g/mol) 32.04 g/mol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Kvantitet 2.5 L
CAS 67-56-1
Förpackning Glasflaska
Kokpunkt 65 °C
Procent renhet 99.90%
Kvalitet LC-MS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol