Läs mer
Metanol, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Solstice
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, testad för UHPLC-MS
Brand: Honeywell-Chromasolv 14262-1L
609.93 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27992" för att få ditt kampanjpris.
Se fler versioner av denna produkt
Beskrivning
- För de mest krävande LC-MS- och UHPLC-applikationerna
- Testat för UHPLC-MS-lämplighet
- Högst lösningsmedelsrenhet för låga detektionsgränser
- Extremt lågt MS-baslinjebrus
- Exemplarisk reproducerbarhet från lott till tomt
- Låga halter av spårmetaller
- Förpackad i klara borosilikatglasflaskor
Säkerhet och hantering
- Methanol
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: methanol