Läs mer
Metanol, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Solstice
Description
- För de mest krävande LC-MS- och UHPLC-applikationerna
- Testat för UHPLC-MS-lämplighet
- Högst lösningsmedelsrenhet för låga detektionsgränser
- Extremt lågt MS-baslinjebrus
- Exemplarisk reproducerbarhet från lott till tomt
- Låga halter av spårmetaller
- Förpackad i klara borosilikatglasflaskor
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methanol |
| Densitet | 0,791 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 2 L |
| Explosionsgräns | 0.36 |
| Flampunkt | 9 °C (48,2 °F) |
| Tändpunkt | 725 °F |
| Linjär formel | CH3OH |
| Ångtryck | 97,68 mmHg (20 °C), 410 mmHg (50 °C) |
| UN-nummer | 1230 |
| Beilstein | 1098229 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.