Läs mer
Metanol, låg vattenhalt, BakerDRY™ , J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol |
| Namnnotering | Low water |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 12.00°C |
| Förpackning | Smal mun bärnstensfärgad glasflaska |
| Densitet | 1L = 0.80kg |
| Formel vikt | 32.04 |
| Kvalitet | BakerDRY |
Safety and Handling
Signal Word
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).