Läs mer
Metanol, Optima™ LC/MS-betyg, Fisher Chemical
Produktkod. p-3112109 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10636545 500 mL 500ml
10031094 1 L 1 L
10767665 2.5 L 2.5 L
10402824 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10636545 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A456500
Metanol, >-99,9%, CH4O, CAS-nummer-67-56-1, träalkohol, metylhydroxid, kolonialsprit, kolumbiansk sprit, tränafta, karbinol, metylalkohol, pyroxylsprit, träsprit, metylol | CAS: 67-56-1 | CH4O | 32,04 g/mol
Metanol,> -99,9%, CH4O, CAS-nummer-67-56-1, träsprit, metylhydroxid, kolonialsprit, columbiansk sprit, tränafta, karbinol, metylalkohol, pyroxylsprit, träsprit, metylol
Note: Glass bottles have fluorinated lining.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn methanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98 °C
Abs. ≤0,005 AE vid 260 nm, ≤0,005 AU vid 280 nm, ≤0,01 AU vid 254 nm, ≤0,1 AU vid 230 nm, ≤0,2 AU vid 220 nm, ≤0,4 AU vid 214 nm, ≤0,5 AU vid 210 nm
Färg Färglös
Densitet 0.791g/cm³
Kvantitet 500 mL
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Bärnstensfärgat glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad LC-MS & UHPLC-UV
Rester efter avdunstning ≤1 ppm
Analysprocentintervall Analys: 99,9 % min av GC
Anteckningar om analysprocent GC
Titrerbar syra ≤0,0003meq/g
Titrerbar bas ≤0,0002meq/g
Linjär formel CH3OH
Ångtryck 128 hPa vid 20 °C
Viskositet 0,55cp vid 20 °C
Vatten ≤0.02%
Merck Index 15, 6029
Kokpunkt 64,7 °C
Formel vikt 32.04
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet OPTIMA™ LC-MS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.