Läs mer
Metanol (peroxidfri/sekvensering), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10785484
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10785484 4 L Glasflaska 4 L
10163383 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10785484 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP11054
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Metanol (peroxidfri/sekvensering)
Metanol används i färgning och avfärgning av proteinelektroforesgeler, vid HPLC och i andra biologiska tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98°C
Namnnotering Peroxide-free
Abs. 0.025 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 1 max. at 205nm
Färg Färglös
Densitet 0.791g/cm³
Kvantitet 4 L
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.326 to 1.330 (at 25°C)
Anteckningar om renhetsgrad Peroxides: ≤0001%
Rester efter avdunstning 3ppm max.
Analysprocentintervall ≥99.9 %
Titrerbar syra 0.0003mEq/g max.
Titrerbar bas 0.0002mEq/g max.
Linjär formel CH3OH
Ångtryck 128 hPa at 20°C
Viskositet 0.55 cP at 20°C
Vatten 0.1% max.
Merck Index 15, 6029
Kokpunkt 64.7°C
Formel vikt 32.04
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet Sekvensering
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.