Läs mer
Metanol, Pharmpur™ , Scharlab
Produktkod. 11328434
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 11328434
Brand: Scharlab ME03011000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i lösningsmedel, syntes av organiska produkter, i frostskyddsmedelskompositioner och i lösningsmedel för extraktion av animaliska och vegetabiliska oljor.
  • Synonymer: Metylalkohol, Karbinol, Metynol, Träsprit
  • Molekylformel: CH3OH
  • Molmassa: 32,04 g/mol
  • CAS: 67-56-1
  • EIN ECS nr.: 200-659-6
  • Dielektrisk konstant: 32,6 (vid 25 °C)
Specifikationer
Smältpunkt -98°C
CAS 67-56-1
Utseende Clear, Colorless
Densitet 0.79g/cm3 
Kokpunkt 64.5°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt 11°C
Identifiering Passes Test (IR spectrum)
Tändpunkt 455°C
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3288 (n 20°C/D)
Rester efter avdunstning 0.001% max
Molekylformel CH4O
MDL-nummer MFCD00004595
Ångtryck 128hPa (at 20°C)
Vatten 0.1% max
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Löslighetsinformation Miscible in water at 20°C
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn metanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vikt 32.04g/mol
Procent renhet 99.5% min (G.C.)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Metanol, puriss, Ph Eur, NF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301 + H311 + H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .