Läs mer
Methanol, Purge and Trap, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
A group of ultra high purity solvents and salts developed for organic residue extraction/concentration procedures.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol |
| Smältpunkt | -98°C |
| Namnnotering | Purge and Trap |
| CAS | 67-56-1 |
| Färg | Colorless |
| Kokpunkt | 64.7°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Explosionsgräns | 5.5 to 44 vol% |
| Flampunkt | 11°C |
| Tändpunkt | 455°C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Metanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).