Läs mer
Methanol (Purge and Trap Suitable for Volatile Organic Residue Analysis), Fisher Chemical™
Produktkod. 30117586 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Amber Glass
Produktkod. Kvantitet Förpackning
30117586 500 mL Amber Glass
1 options
Produktkod. 30117586 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A453500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Packaged under nitrogen. Submicron filtered
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn methanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98°C
Namnnotering Purge and trap suitable for volatile organic residue analysis
Färg Colorless
Densitet 0.791g/cm³
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 12°C (53.6°F)
Förpackning Amber Glass
Fysisk form Liquid
Rester efter avdunstning 1ppm max.
Analysprocentintervall ≥99.9 %
Titrerbar syra 0.0003mEq/g max.
Titrerbar bas 0.0002mEq/g max.
Linjär formel CH3OH
Ångtryck 128 hPa at 20°C
Viskositet 0.55 cP at 20°C
Vatten 0.3% max. (Karl Fischer)
Formel vikt 32.04
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet Residue Analysis