Läs mer
Metanol, puriss., ≥99,7 % (GC), Solstice
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från Ph Eur,≥ 99,7 % (GC)
3150.00 SEK
| Produktkod | Brand | dimQuantity | Packaging | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | dimQuantity | Packaging | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
15672580
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
24229-4X2.5L |
||||||||
Beskrivning
- Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
- Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
Signalord
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
- Methanol
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
- H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.