Läs mer
Metanol, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8 % (GC), Solstice
Brand:  Honeywell-Riedel-de Haen 32213-25L
5434.72 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15643710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5725.00 SEK
    4291.23 SEK / 25 L
    Save 1433.77 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Promo
Expires: 2026-12-31
Discount Lab Supplies
Promo Code: 28170
Shop discounted lab supplies across top categories and brands.
Applying Promo and Adding