Läs mer
Metanol, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8 % (GC), Solstice
Produktkod. 15693710
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15693710 6 x 1 L Poly flaska Paket med 6
15663710 4 x 2.5 L Poly flaska Paket med 4
15673710 4 x 5 L Poly flaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15693710 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 322136X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2150.00 SEK
    1150.27 SEK / Paket med 6
    Save 999.73 SEK
    46% Av
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 % (GC)
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98 °C
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Färg Färglös
Utseende Vätska
Densitet 0,791 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 0.36
Flampunkt 9 °C (48,2 °F)
Tändpunkt 725 °F
Förpackning Poly flaska
Brytningsindex 1,328 till 1,33
Rester efter avdunstning 0 till 0,0005 %
Titrerbar syra Fri syra (som HCOOH): ≤0,002 %
Titrerbar bas Fri alkali (som NH3): ≤0,00005 %
Linjär formel CH3OH
Ångtryck 410 mmHg (50 °C), 97,68 mmHg (20 °C)
UN-nummer UN1230
Beilstein 1098229
Kokpunkt 64 °C till 65 °C
Formel vikt 32,04 g/mol
Procent renhet ≥99,8 % (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.