Läs mer
Metanol, Puriss. pa, ACS-reagens, reagens ISO , Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 16603964
Change view
:
190 L
Produktkod.
16603964 190 L
1 options
Produktkod. 16603964 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer 65757190L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98°C
CAS 67-56-1
Färg Färglös
CAS Max % 1
Densitet 0.79 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 190 L
Flampunkt 11°C
Molekylformel CH4O
Linjär formel CH3OH
Beilstein 1098229
Synonym Methyl alcohol
Kokpunkt 64°C to 65°C (1013 hPa)
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn metanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04
Kvalitet ACS