Läs mer
Metanol, halvledarkvalitet, 99,9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4408273
Kvantitet:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
4 L
Produktkod. 11383557
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 019393.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Maximal nivå av föroreningar: Färg (APHA) 10, surhet 0,3 mekv/g, alkalinitet 0,1 mekv/g, avdunstning 5 ppm, H 2 O (av Karl Fischer titrn) 0,05 %, löslighet i H2OPT , Cl 0,2 ppm, PO 4 0,5 ppm
Metanol används ofta som lösningsmedel i syntetisk organisk kemi. Det används också som lösningsmedel inom analytisk kemi, speciellt för HPLC, LC-MS, GC-MS, ICP-MS och spektrofotometri. Det används vid tillverkning av biodiesel, formaldehyd och ättiksyra. Det används också som bränsle, frostskyddsmedel, denatureringsmedel för etanol och en energibärare för bränslecellsapplikation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn methanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Färg Colorless
Utseende Colorless liquid
Densitet 0.791g/cm3
Kvantitet 100 mL
Tändpunkt 455°C (851°F)
Fysisk form Liquid
Analysprocentintervall 99.9% min.
Ångtryck 128 hPa (96mm Hg) at 20°C
Formel vikt 32.04
Kvalitet Semiconductor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.