Läs mer
Metanol, Supragradient HPLC Grade, Scharlab
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Beskrivning
Detta lösningsmedel av HPLC-kvalitet är av lämplig renhet för att användas som en mobil fas i HPLC i analytiska och preparativa separationer.
- Genomgår högeffektiv destillation, fastfasabsorption och andra behandlingar för att eliminera föroreningar som kan störa HPLC-analys
- Mikrofiltrerad och förpackad i bärnstensfärgade flaskor (förseglade med ett PTFE-membran i locket) för att undvika eventuell kontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol |
| Smältpunkt | -98°C |
| Abs. | 0.301 AU at 215nm, 0.046 AU at 240nm, 0.010 AU at 260nm |
| CAS | 67-56-1 |
| Färg | Färglös |
| Aciditet | Max. 0.0002meq/g |
| Alkalinitet | Max. 0.0002meq/g |
| Densitet | 0.79g/cm3 |
| Kokpunkt | 64.5°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- methanol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P330-Skölj munnen.
- P361 + P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol