Beskrivning
2.5L, Amber glass bottle
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -98°C |
| CAS | 67-56-1 |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Molekylformel | CH4O |
| Ångtryck | 128 hPa at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00004595 |
| Viskositet | 0.55cp at 20°C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Methanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.