Description
- Effektivitet: konsistens från parti till parti säkerställer reproducerbara resultat
- Låga surhets-/alkalinitetsnivåer undviker interaktioner med prover
- Toppform: lågt baslinjeljud vid 210nm och 254nm förbättrar toppformen
- Hastighet: filtrerad till 0,1 μm, vilket gör att analys kan utföras snabbare vid högre tryck med mindre risk för pumpblockeringar
- Känslighet: störningsfri med enastående hög UV-överföring för förbättrad upplösning och känslighet
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | -98 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 128 hPa vid 20 °C |
| Viskositet | 0,55cp vid 20 °C |
| Kokpunkt | 64,7 °C |
| Formel vikt | 32,04 g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Methanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.