Beskrivning
Metanol, CH4O, CAS-nummer-67-56-1, tränafta, pyroxylsprit, metylalkohol, metylol, kolumbiansk sprit, kolonialsprit, träsprit, träalkohol, metylhydroxid, karbinol, 1L
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol |
| Smältpunkt | -98 °C |
| Abs. | ≤0,005 AU vid 280 nm, ≤0,01 AU vid 254 nm, ≤0,1 AU vid 230 nm, ≤0,4 AU vid 215 nm, ≤000 5 AU vid 260 nm, ≤02. AU vid 220 nm, ≤05. AU vid 210 nm |
| CAS | 67-56-1 |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.791 g/cm3 |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Klar borosilikatglasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Rester efter avdunstning | 1 ppm max. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Methanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.