Läs mer
Metanol, ultraren, HPLC-klass, 99,8+%
Produktkod. 11318157
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318157 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11318157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022909.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00 SEK
    783.65 SEK / 1 L
    Save 156.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32,04 g/mol
Metanol är användbart vid syntes av nukleinsyror och peptider. Det används som frostskyddsmedel, lösningsmedel, bränsle och som denatureringsmedel för etanol. Det används också för att producera biodiesel. Det används för syntes av formaldehyd och ättiksyra. Det är också användbart att tillverka kemikalier, ta bort vatten från fordons- och flygbränslen, som lösningsmedel för färger och plaster och som ingrediens i en mängd olika produkter. Det spelar en viktig roll för mätning av metylesterhalten i pektin. Den används också som en mobil fas i högpresterande vätskekromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn methanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt 98 °C
Densitet 0.791
Kvantitet 1 L
Flampunkt 11 °C (52 °F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.329
Analysprocentintervall >99.8%
Beilstein 1098229
Kokpunkt 64,7 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och de flesta organiska lösningsmedel, inklusive etylacetat, toluen, diklormetan, kloroform, tetrahydrofuran och aceton.
Formel vikt 32.04
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.