Läs mer
Methapyrilene-d6 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30472031
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472031 10 mg
30464383 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30472031 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM25997210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2985926-49-4
Molekylformel C14H13D6N3S . HCl
Molekylvikt (g/mol) 303.88
Synonym 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]pyridine-d6 hydrochloride, Thenylene-d6 hydrochloride, Thenylpyramine-d6 hydrochloride
IUPAC-namn N1,N1-bis(methyl-d3)-N2-(pyridin-2-yl)-N2-(thiophen-2-ylmethyl)ethane-1,2-diamine hydrochloride
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])CCN(CC1=CC=CS1)C2=NC=CC=C2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methapyrilene-d6 Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19N3S.ClH/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
Formel vikt 303.15
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.