Läs mer
Metapyrilenhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30457493
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457493 10 mg
1 options
Produktkod. 30457493 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1680.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methapyrilene hydrochloride
CAS 135-23-9
Analyt- eller komponentnamn Methapyrilene hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H19 N3 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Thenylpyramine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-2-pyridinyl-N'-(2-thienylmethyl)-, monohydrochloride, Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]-, monohydrochloride, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]pyridine hydrochloride, Barhist, Blue Line, Bu-pyra-hist, Bu-pyra-histrit, Butyl-pyra-hist, Capathyn, Cohistine, Coryzol, Histadyl, Histafed, Lullamin, Methacon, Methapyrilene hydrochloride, Methoxylene, N,N-Dimethyl-N'-(2-thenyl)-N'-(2-pyridyl-ethylene-diamine hydrochloride), Pyrathyn, Somnicaps, Tem-Histine, Teralin, Thenylene hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H19N3S.ClH/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CN(C)CCN(Cc1cccs1)c2ccccn2
IUPAC-namn N,N-dimetyl-N'-pyridin-2-yl-N'-(tiofen-2-ylmetyl)etan-1,2-diamin; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 297.85
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 297,1066 g/mol