Läs mer
Methapyrilene Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Methapyrilene Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methapyrilene hydrochloride |
| CAS | 135-23-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methapyrilene hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H19 N3 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Thenylpyramine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-2-pyridinyl-N'-(2-thienylmethyl)-, monohydrochloride, Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]-, monohydrochloride, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]pyridine hydrochloride, Barhist, Blue Line, Bu-pyra-hist, Bu-pyra-histrit, Butyl-pyra-hist, Capathyn, Cohistine, Coryzol, Histadyl, Histafed, Lullamin, Methacon, Methapyrilene hydrochloride, Methoxylene, N,N-Dimethyl-N'-(2-thenyl)-N'-(2-pyridyl-ethylene-diamine hydrochloride), Pyrathyn, Somnicaps, Tem-Histine, Teralin, Thenylene hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3S.ClH/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCN(Cc1cccs1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-yl-N'-(thiophen-2-ylmethyl)ethane-1,2-diamine;hydrochloride |
| Visa mer |