Läs mer
Methapyrilene Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methapyrilene hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3S.ClH/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14;/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 297.1066 |
| Procent renhet | >95% |