Läs mer
Methapyrilene N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Methapyrilene N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methapyrilene N-Oxide |
| CAS | 78761-79-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methapyrilene N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H19 N3 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-2-pyridinyl-N2-(2-thienylmethyl)-, N1-oxide, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-2-pyridinyl-N'-(2-thienylmethyl)-, N-oxide (9CI), Methapyrilene-N-oxide, Methapyrilene N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3OS/c1-17(2,18)10-9-16(12-13-6-5-11-19-13)14-7-3-4-8-15-14/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3 |
| LEDER | C[N+](C)([O-])CCN(Cc1cccs1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-2-[pyridin-2-yl(thiophen-2-ylmethyl)amino]ethanamine oxide |
| Visa mer |