Läs mer
Metazolamid, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325030
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30325030 50 mg
1 options
Produktkod. 30325030 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14999900
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methazolamide
CAS 554-57-4
Analyt- eller komponentnamn Methazolamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H8 N4 O3 S2
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym N-[5-(aminosulfonyl)-3-methyl-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-ylidene]acetamide;
InChI formel InChI=1S/C5H8N4O3S2/c1-3(10)7-4-9(2)8-5(13-4)14(6,11)12/h1-2H3,(H2,6,11,12)/b7-4-
LEDER CN1N=C(S/C/1=N\C(=O)C)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn (NZ)-N-(3-metyl-5-sulfamoyl-1,3,4-tiadiazol-2-yliden) acetamid
Molekylvikt (g/mol) 236.27
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 236,0038 g/mol