Läs mer
Metazolamid, TRC
Product Code. 30136440
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30136440 2.5 g
30005615 50 mg
30006428 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30136440 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2260202.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Add to basket
Add to basket
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 554-57-4
Molekylformel C5 H8 N4 O3 S2
Molekylvikt (g/mol) 236.27
Synonym Acetamide, N-(4-methyl-2-sulfamoyl-δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-ylidene)- (6CI,7CI,8CI), N-[5-(Aminosulfonyl)-3-methyl-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-ylidene]acetamide, 5-Acetylimino-4-methyl-δ2-1,3,4-thiadiazoline-2-sulfonamide, L 584601, Methazolamide, Methenamide, N-(4-Methyl-2-sulfamoyl-δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-ylidene)acetamide, Neptazane, Neptazaneat
IUPAC-namn (NZ)-N-(3-metyl-5-sulfamoyl-1,3,4-tiadiazol-2-yliden) acetamid
LEDER CN1N=C(S/C/1=N\C(=O)C)S(=O)(=O)N
Specifications
Kemiskt namn eller material Methazolamide
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H8N4O3S2/c1-3(10)7-4-9(2)8-5(13-4)14(6,11)12/h1-2H3,(H2,6,11,12)/b7-4-
Formel vikt 236.0038