Läs mer
Metalazin hydroklorid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methdilazine Hydrochloride |
| CAS | 1229-35-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methdilazine Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18 H20 N2 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 10H-Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, monohydrochloride (8CI), Dilosyn, Disyncran, Methdilazine hydrochloride, Methdilazine monohydrochloride, NSC 169091, Tacaryl, Tacaryl hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2S.ClH/c1-19-11-10-14(12-19)13-20-15-6-2-4-8-17(15)21-18-9-5-3-7-16(18)20;/h2-9,14H,10-13H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Cl.CN1CCC(CN2c3ccccc3Sc4ccccc24)C1 |
| Visa mer |