Läs mer
Metalazin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30481535
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481535 500 mg
30468379 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30481535 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM260100500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1229-35-2
Molekylformel C18 H20 N2 S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 332.89
Synonym 10H-Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[(1-methyl-3-pyrrolidinyl)methyl]-, monohydrochloride (8CI), Dilosyn, Disyncran, Methdilazine hydrochloride, Methdilazine monohydrochloride, NSC 169091, Tacaryl, Tacaryl hydrochloride
IUPAC-namn 10-[(1-metylpyrrolidin-3-yl)metyl]fenothiazin; hydroklorid
LEDER Cl.CN1CCC(CN2c3ccccc3Sc4ccccc24)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methdilazine Hydrochloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20N2S.ClH/c1-19-11-10-14(12-19)13-20-15-6-2-4-8-17(15)21-18-9-5-3-7-16(18)20;/h2-9,14H,10-13H2,1H3;1H
Formel vikt 332.1114