Läs mer
Methedrone Hydrochloride, LoGiCal
Produktkod. 30461870
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461870 10 mg
1 options
Produktkod. 30461870 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1275.04
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methedrone Hydrochloride
CAS 879665-92-6
Analyt- eller komponentnamn Methedrone Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H15 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methedrone Hydrochloride, 1-Propanone, 1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)-, hydrochloride (1:1), Propiophenone, 4'-methoxy-2-methylamino-, hydrochloride (5CI), 4-Methoxymethcathinone hydrochloride, PMMC HCl
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)11(13)9-4-6-10(14-3)7-5-9;/h4-8,12H,1-3H3;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc(OC)cc1
IUPAC-namn 1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)propan-1-one;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 229.7
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 229.087 g/mol