Läs mer
Thermo Scientific™ MethElute™ Reagens (TMPAH)
Produktkod. 11507690 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
12 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11507690 10 ml Varje
11597851 12 x 1 ml Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11507690 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS49300
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För exakt, känslig metylering på kolumn Thermo Scientific™ MethElute™ Reagens (TMPAH).
För noggrann, känslig metylering på kolumn och detektion genom GC-analys Thermo Scientific™ MethElute™ Reagens (TMPAH). Den är idealisk för kvantitativ metylering och detektion av barbiturater, lugnande medel, xantinbaser, fenolalkaloider och fenytoin, vilket ger en enda kvantitativ topp för varje ämne. När reagenset värms upp med läkemedelsinnehållande extrakt, serum eller urin kommer läkemedlen som innehåller reaktiva amino-, hydroxyl- och karboxylfunktioner att metyleras vid de reaktiva ställena.
Prestandaegenskaper
Noggrannhet jämförbar eller bättre än UV/TLC-metoden (GC är överlägsen UV/TLC när fenobarbitol och fenytoin finns)
Hög precision, med variationskoefficient på 5 % eller mindre
Hög känslighet; barbiturater detekterade ner till 0,2 mg/dL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Faror Brandfarligt, giftigt
Förvaring Rumstemperatur
Standardkomponenter Trimetylaniliniumhydroxid i metanol
Standardkoncentration 0.2 M
Objektbeskrivning 10 mL
Kvantitet 10 ml