Läs mer
Thermo Scientific™ MethElute™ Reagens (TMPAH)
Produktkod. 11597851 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
12 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11597851 12 x 1 ml Paket med 12
11507690 10 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11597851 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS49301
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
För exakt, känslig metylering på kolumn Thermo Scientific™ MethElute™ Reagens (TMPAH).
För noggrann, känslig metylering på kolumn och detektion genom GC-analys Thermo Scientific™ MethElute™ Reagens (TMPAH). Den är idealisk för kvantitativ metylering och detektion av barbiturater, lugnande medel, xantinbaser, fenolalkaloider och fenytoin, vilket ger en enda kvantitativ topp för varje ämne. När reagenset värms upp med läkemedelsinnehållande extrakt, serum eller urin kommer läkemedlen som innehåller reaktiva amino-, hydroxyl- och karboxylfunktioner att metyleras vid de reaktiva ställena.
Prestandaegenskaper
Noggrannhet jämförbar eller bättre än UV/TLC-metoden (GC är överlägsen UV/TLC när fenobarbitol och fenytoin finns)
Hög precision, med variationskoefficient på 5 % eller mindre
Hög känslighet; barbiturater detekterade ner till 0,2 mg/dL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Faror Brandfarligt, giftigt
Standardkomponenter Trimetylaniliniumhydroxid i metanol
Standardkoncentration 0.2 M
Kvantitet 12 x 1 ml
Förvaring Rumstemperatur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MethElute Reagent (TMPAH)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol