Läs mer
Thermo Scientific™ MethElute™ Reagens (TMPAH)
Produktkod. p-4527528 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 ml
12 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Produktkod. 11507690
Brand: Thermo Scientific™ TS49300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För exakt, känslig metylering på kolumn Thermo Scientific™ MethElute™ Reagens (TMPAH).
För noggrann, känslig metylering på kolumn och detektion genom GC-analys Thermo Scientific™ MethElute™ Reagens (TMPAH). Den är idealisk för kvantitativ metylering och detektion av barbiturater, lugnande medel, xantinbaser, fenolalkaloider och fenytoin, vilket ger en enda kvantitativ topp för varje ämne. När reagenset värms upp med läkemedelsinnehållande extrakt, serum eller urin kommer läkemedlen som innehåller reaktiva amino-, hydroxyl- och karboxylfunktioner att metyleras vid de reaktiva ställena.
Prestandaegenskaper
Noggrannhet jämförbar eller bättre än UV/TLC-metoden (GC är överlägsen UV/TLC när fenobarbitol och fenytoin finns)
Hög precision, med variationskoefficient på 5 % eller mindre
Hög känslighet; barbiturater detekterade ner till 0,2 mg/dL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med GC
Faror Brandfarligt, giftigt
Förvaring Rumstemperatur
Standardkomponenter Trimetylaniliniumhydroxid i metanol
Standardkoncentration 0.2 M
Objektbeskrivning 10 mL
Kvantitet 10 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: methyl alcohol, N,N,N-trimethylaniliniumiodide