Läs mer
Metamin, LoGiCal
Produktkod. 30460336
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460336 10 mg
1 options
Produktkod. 30460336 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1998.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urotropine
CAS 100-97-0
Analyt- eller komponentnamn Urotropine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H12 N4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methenamine, 1,3,5,7-Tetraazotricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamethylenetetramine (8CI), 1,3,5,7-Tetraazaadamantane, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane (Urotropine), Aceto HMT, Aminoform, Ammoform, Antihydral, Cohedur H 30, Cystogen, Duirexol, EL 10, EL 10 (corrosion inhibitor), Ekagom H, Formamine, Formin, Formin (heterocycle), HA, HMT, HMTA, Heksa K, Herax UTS, Heterin, Hexa, Hexa (vulcanization accelerator), Hexa B, Hexa-Flo-Pulver, Hexaform, Hexamethylenamine, Hexamine, Hexamine (heterocycle), Hexamine Superfine, Hexasan, Methenamide, Methenamin, Methenamine, NSC 26346, NSC 403347, Nocceler H, Nocceler H-PO, Preparation AF, Rhenogran HEXA 80, S 4, S 4 (heterocycle), Sanceler H, Sanceler HT, Sanceler HT-PO, Thixon 715B, Uramin, Uratrine, Uritone, Urodeine, Urotropin, Urotropine, Vulkacit H, Vulkacit H 30, Xametrin
InChI formel InChI=1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER C1N2CN3CN(CN1C3)C2
IUPAC-namn 1,3,5,7-Tetraazotricyklo[3.3.1.13,7]dekan
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 140.19
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 140,1062 g/mol