Läs mer
Metamin, Mikromol™
Produktkod. 17903896
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17903896 250 mg
1 options
Produktkod. 17903896 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1998.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metanamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urotropine
CAS 100-97-0
Analyt- eller komponentnamn Urotropine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H12 N4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Methenamine, 1,3,5,7-Tetraazotricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamethylenetetramine (8CI), 1,3,5,7-Tetraazaadamantane, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane (Urotropine), Aceto HMT, Aminoform, Ammoform, Antihydral, Cohedur H 30, Cystogen, Duirexol, EL 10, EL 10 (corrosion inhibitor), Ekagom H, Formamine, Formin, Formin (heterocycle), HA, HMT, HMTA, Heksa K, Herax UTS, Heterin, Hexa, Hexa (vulcanization accelerator), Hexa B, Hexa-Flo-Pulver, Hexaform, Hexamethylenamine, Hexamine, Hexamine (heterocycle), Hexamine Superfine, Hexasan, Methenamide, Methenamin, Methenamine, NSC 26346, NSC 403347, Nocceler H, Nocceler H-PO, Preparation AF, Rhenogran HEXA 80, S 4, S 4 (heterocycle), Sanceler H, Sanceler HT, Sanceler HT-PO, Thixon 715B, Uramin, Uratrine, Uritone, Urodeine, Urotropin, Urotropine, Vulkacit H, Vulkacit H 30, Xametrin
InChI formel InChI=1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
LEDER C1N2CN3CN(CN1C3)C2
IUPAC-namn 1,3,5,7-Tetraazotricyklo[3.3.1.13,7]dekan
Molekylvikt (g/mol) 140.19
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 140,1062 g/mol