missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methenamine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Methenamine N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methenamine N-Oxide |
| CAS | 62190-92-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methenamine N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H12 N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 1-oxide, Methenamine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N4O/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h1-6H2 |
| LEDER | [O-][N+]12CN3CN(CN(C3)C1)C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.19 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?