Läs mer
Methenolone 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methenolone |
| CAS | 153-00-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methenolone |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C20 H30 O2 |
| Koncentration | 1 mg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Methyldopa Methyl Ester, (5alpha,17beta)-17-Hydroxy-1-methyl-androst-1-en-3-one, 5alpha-Androst-1-en-3-one, 17beta-hydroxy-1-methyl- (6CI,7CI,8CI), (5alpha,17beta)-17-Hydroxy-1-methylandrost-1-en-3-one, 1-Methyl-5alpha-androst-1-en-17beta-ol-3-one, 1-Methyl-Delta1-androsten-17beta-ol-3-one, 17beta-Hydroxy-1-methyl-5alpha-androst-1-en-3-one, Metenolone, Methenolon, Methenolone |
| Lösningstyp | Single Solution |
| LEDER | CC1=CC(=O)C[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]12C |
| Visa mer |