missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methenolone, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methenolone |
| CAS | 153-00-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methenolone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H30 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Methyldopa Methyl Ester, (5alpha,17beta)-17-Hydroxy-1-methyl-androst-1-en-3-one, 5alpha-Androst-1-en-3-one, 17beta-hydroxy-1-methyl- (6CI,7CI,8CI), (5alpha,17beta)-17-Hydroxy-1-methylandrost-1-en-3-one, 1-Methyl-5alpha-androst-1-en-17beta-ol-3-one, 1-Methyl-Delta1-androsten-17beta-ol-3-one, 17beta-Hydroxy-1-methyl-5alpha-androst-1-en-3-one, Metenolone, Methenolon, Methenolone |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC1=CC(=O)C[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]12C |
| Industry Type | Clinical Testing |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?