Läs mer
Methenolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methenolone |
| CAS | 153-00-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 H30 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (5α,17β)-17-Hydroxy-1-methyl-androst-1-en-3-one, 5α-Androst-1-en-3-one, 17β-hydroxy-1-methyl- (6CI,7CI,8CI), (5α,17β)-17-Hydroxy-1-methylandrost-1-en-3-one, 1-Methyl-5α-androst-1-en-17β-ol-3-one, 1-Methyl-Δ1-androsten-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-1-methyl-5α-androst-1-en-3-one, Metenolone, Methenolon, Methenolone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h10,13,15-18,22H,4-9,11H2,1-3H3/t13-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | CC1=CC(=O)C[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]12C |
| IUPAC-namn | (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-1,10,13-trimethyl-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.451 |
| Visa mer |