Läs mer
Methfuroxam, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313214
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30313214 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 30313214 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC15010000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methfuroxam
CAS 28730-17-8
Analyt- eller komponentnamn Methfuroxam
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H15 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 3-Furancarboxamide, 2,4,5-trimethyl-N-phenyl- (9CI, ACI), 2,4,5-Trimethyl-N-phenyl-3-furancarboxamide (ACI), 3-Furanilide, 2,4,5-trimethyl- (8CI), 2,4,5-Trimethyl-3-furanilide, Furavax, H 719, Methfuroxam, Trivax, UBI 2238, UBI-H 719
InChI formel InChI=1S/C14H15NO2/c1-9-10(2)17-11(3)13(9)14(16)15-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,1-3H3,(H,15,16)
Lösningstyp Neat
LEDER Cc1oc(C)c(C(=O)Nc2ccccc2)c1C
IUPAC-namn 2,4,5-trimethyl-N-phenylfuran-3-carboxamide
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 229.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 229.1103 g/mol