missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Antibody (332/423), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-54428V
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Monoclonal antibody specifically detects Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus in S. aureus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifikationer
| Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| MRSA, s aureus, S. aureus, staphylococcus aureus methicillin-resistant | |
| Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| ELISA, Immunofluorescence | |
| 332/423 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| S. aureus | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering