Läs mer
Melford Meticillin natriumsalt
Beskrivning
Meticillin Sodium Salt är en kemisk förening som tillhör klassen beta-laktamantibiotika som kallas penicillin.
Det är en modifierad form av penicillin som utvecklats för att vara resistent mot effekterna av enzymet penicillinas, som produceras av vissa bakterier. Denna resistens gör att meticillin är effektivt mot bakterier som har utvecklat resistens mot traditionella penicillinantibiotika.
Denna kemikalie används främst som ett selektivt medel i laboratorieexperiment för att isolera och studera bakterier som är resistenta mot meticillin och andra relaterade antibiotika. Det används ofta inom mikrobiologiforskning, särskilt i studier fokuserade på antibiotikaresistensmekanismer och bakteriell genetik.
Forskare kan använda Meticillin Sodium Salt i olika tekniker som bakteriekultur, antibiotiska känslighetstestning och identifiering av antibiotikaresistensgener. Dess användning hjälper till att förstå mekanismerna för bakteriell resistens och utveckla strategier för att bekämpa antibiotikaresistenta patogener.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methicillin |
| CAS | 132-92-3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C17H19N2O6SNa-H2O |