Läs mer
Methicillin sodium salt, 90+%, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66414.03
| Kvantitet | 1g |
|---|
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsTargets primarily the cell wall of Gram-positive organisms especially Staphylococcus aureus. Methicillin is used to study bacterium susceptibility, and to inhibit cell-wall synthesis. PBP′s are enzymes which catalyze a pentagl
Specifikationer
| Methicillin sodium salt | |
| White | |
| >110°C (230°F) | |
| C17H19N2NaO6S | |
| 640°C | |
| Sodium (2,6-dimethoxyphenyl)penicillin; Sodium methicillin | |
| MGFZNWDWOKASQZ-UMLIZJHQSA-M | |
| sodium (2S,5R,6R)-6-(2,6-dimethoxybenzamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate | |
| 23667627 | |
| 402.4 |
| 132-92-3 | |
| 1g | |
| Light sensitive | |
| MFCD07787409 | |
| 14,5969 | |
| Slightly soluble in acetone; Soluble in ethanol or water | |
| [Na+].COC1=CC=CC(OC)=C1C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C([O-])=O | |
| 402.40 | |
| CHEBI:52065 | |
| 98% |
Säkerhet och hantering
- Methicillin sodium salt
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Meticillin sodium
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.