Läs mer
Methicillin sodium salt, MedChemExpress
Beskrivning
Methicillin sodium salt (Meticillin sodium) is a β-lactam, semi-synthetic antibiotic related to penicillin antibiotic. Methicillin sodium salt inhibits penicillin-binding proteins involved in the synthesis of peptidoglycan. Methicillin sodium salt inhibits S. aureus with a MIC value of 2.1 μg/ml. Methicillin sodium salt can be used for the research of inflammation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methicillin sodium salt |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 132-92-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H19N2NaO6S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Meticillin sodium |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (310.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (248.51 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |